Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 17 GC Capillary Column
Codice prodotto. 10296561 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.1 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.15 μm
0.2 μm
0.25 μm
0.35 μm
0.5 μm
1 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10296561
Marca: Macherey-Nagel™ 726757.50
Solo null disponibili
Specifications
Diametro (sistema metrico) 0.5 mm
Tipo GC Capillary Column
Diametro (sistema metrico) interno 0.32 mm
Stationary Phase Optima™ 17
Tipo USP G1, G2, G38
Da utilizzare con (applicazione) Steroids Analysis, Pesticide Analysis, Drug Analysis
Gamma di temperatura 320°C to 340°C
Spessore pellicola 0.35 μm
Lunghezza (sistema metrico) 50 m
Quantità 1 Each