Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 17-TG GC Capillary Column
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
25 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 0.5 mm |
| Tipo | GC Capillary Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.32 mm |
| Stationary Phase | Optima™ 17-TG |
| Tipo USP | G1, G2, G38 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Triglyceride Analysis |
| Gamma di temperatura | 370°C |
| Spessore pellicola | 0.5 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10 m |
| Quantità | 1 Each |