Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1701 High Performance GC Capillary Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 726735.15
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10758622
  • 409.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 02-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
0.53 mm
High Performance GC Capillary Column
Optima™ 1701
280°C to 300°C
15 m
G46
0.8 mm
Gas Chromatography (GC)
0.5 μm
1 Each