Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 210 GC Capillary Column
Codice prodotto. p-8012300 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.32 mm
Spessore pellicola:
0.25 μm
0.5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10680332
Marca: Macherey-Nagel™ 726877.15
Solo null disponibili
Specifica
Diametro (sistema metrico) 0.5 mm
Tipo GC Capillary Column
Diametro (sistema metrico) interno 0.32 mm
Stationary Phase Optima™ 210
Tipo USP G1, G2, G38
Da utilizzare con (applicazione) Gas Chromatography (GC)
Gamma di temperatura 260°C to 280°C
Spessore pellicola 0.25 μm
Lunghezza (sistema metrico) 15 m
Quantità 1 Each