Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 240 GC Capillary Column
Codice prodotto. 10317971 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
25 m
30 m
50 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.32 mm
Spessore pellicola:
0.25 μm
0.35 μm
0.5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10317971
Marca: Macherey-Nagel™ 726095.30
Solo null disponibili
Specifica
Diametro (sistema metrico) 0.5 mm
Tipo GC Capillary Column
Diametro (sistema metrico) interno 0.32 mm
Stationary Phase Optima™ 240
Da utilizzare con (applicazione) Gas Chromatography (GC), Dioxins
Gamma di temperatura 260°C to 280°C
Spessore pellicola 0.35 μm
Lunghezza (sistema metrico) 30 m
Quantità 1 Each