Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 Amine GC Capillary Column
Codice prodotto. 10388541 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
25 m
30 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.1 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.25 μm
0.35 μm
0.4 μm
0.5 μm
1 μm
1.5 μm
3 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10388541
Marca: Macherey-Nagel™ 726357.30
Solo null disponibili
Specifica
Diametro (sistema metrico) 0.8 mm
Tipo GC Capillary Column
Diametro (sistema metrico) interno 0.53 mm
Stationary Phase Optima™ 5 Amine
Tipo USP G1, G2, G38
Da utilizzare con (applicazione) Gas Chromatography (GC), Polyfunctional Amines Analysis
Gamma di temperatura 300°C to 320°C
Spessore pellicola 3 μm
Lunghezza (sistema metrico) 30 m
Quantità 1 Each