Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 HT GC Capillary Column
Codice prodotto. 12717710 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
15 m
30 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.32 mm
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.25 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12717710
Marca: Macherey-Nagel™ 726108.30
Solo null disponibili
Specifica
Diametro (sistema metrico) 0.5 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Ideal for MS Detectors, can be Rinsed with Solvents
Tipo GC Capillary Column
Diametro (sistema metrico) interno 0.32 mm
Stationary Phase Optima™ 5 HT
Tipo USP G27, G36
Da utilizzare con (applicazione) Gas Chromatography (GC)
Gamma di temperatura 380°C to 400°C
Spessore pellicola 0.25 μm
Lunghezza (sistema metrico) 30 m
Quantità 1 Each