Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 MS Accent GC Capillary Column
Codice prodotto. 12422830 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
Spessore pellicola:
0.2 μm
0.25 μm
0.35 μm
0.5 μm
1 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12422830
Marca: Macherey-Nagel™ 725815.12
Solo null disponibili
Specifica
Diametro (sistema metrico) 0.4 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Ideal for Ion Trap and Qadrupole MS Detectors
Tipo GC Capillary Column
Diametro (sistema metrico) interno 0.2 mm
Stationary Phase Optima™ 5 MS Accent
Tipo USP G1, G2, G38
Da utilizzare con (applicazione) Gas Chromatography (GC)
Gamma di temperatura 320°C to 340°C
Spessore pellicola 0.35 μm
Lunghezza (sistema metrico) 12 m
Quantità 1 Each