Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 MS GC Capillary Column
Codice prodotto. 10348301 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
Spessore pellicola:
0.2 μm
0.25 μm
0.35 μm
0.5 μm
1 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10348301
Marca: Macherey-Nagel™ 726211.30
Specifica
Diametro (sistema metrico) 0.5 mm
Tipo GC Capillary Column
Diametro (sistema metrico) interno 0.32 mm
Stationary Phase Optima™ 5 MS
Tipo USP G27, G36
Da utilizzare con (applicazione) GC/MS, ECD
Gamma di temperatura 320°C to 340°C
Spessore pellicola 0.25 μm
Lunghezza (sistema metrico) 30 m
Quantità 1 Each