Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 MS GC Capillary Column
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
Spessore pellicola:
0.2 μm
0.25 μm
0.35 μm
0.5 μm
1 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 0.4 mm |
| Tipo | GC Capillary Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.25 mm |
| Stationary Phase | Optima™ 5 MS |
| Tipo USP | G27, G36 |
| Da utilizzare con (applicazione) | GC/MS, ECD |
| Gamma di temperatura | 320°C to 340°C |
| Spessore pellicola | 0.25 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 60 m |
| Quantità | 1 Each |