Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 Performance GC Capillary Column
Codice prodotto. 10728432 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.25 μm
0.35 μm
0.5 μm
1 μm
3 μm
5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 15
pezzi 50
Codice prodotto. 10728432
Marca: Macherey-Nagel™ 726628.30
Specifica
Diametro (sistema metrico) 0.5 mm
Tipo High Performance GC Capillary Column
Diametro (sistema metrico) interno 0.32 mm
Stationary Phase Optima™ 5
Tipo USP G27
Da utilizzare con (applicazione) Gas Chromatography (GC)
Gamma di temperatura 340°C
Spessore pellicola 0.35 μm
Lunghezza (sistema metrico) 30 m
Quantità 1 Each