Learn More
Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 624 GC Capillary Column
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 m
50 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.32 mm
Spessore pellicola:
1.4 μm
1.8 μm
Diametro (sistema metrico):
0.4 mm
0.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Medium polar phase composed of 6% cyanopropyl-phenyl / 94% dimethylpolysiloxane for use in gas chromatography.
- Recommended for environmental analyses
- Similar phases: HP-624, HP-VOC, DB-624, DB-VRX, SPB-624, CP-624, Rtx-624, Rtx-Volatiles, 007-624, BP624, VOCOL
- Each column is individually tested and supplied with test certificate
- Maximum temperature 280°C for isothermal operation, 300°C for short isotherms in a temperature program
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 0.5 mm |
| Tipo | GC Capillary Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.32 mm |
| Stationary Phase | Optima™ 624 |
| Tipo USP | G43 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Gas Chromatography (GC) |
| Gamma di temperatura | 280°C to 300°C |
| Spessore pellicola | 1.8 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 60 m |
| Quantità | 1 Each |