Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ d-6 GC Capillary Column
Codice prodotto. 10040462 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.1 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.2 μm
0.25 μm
0.35 μm
1 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10040462
Marca: Macherey-Nagel™ 726482.60
Solo null disponibili
Specifica
Diametro (sistema metrico) 0.5 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Ideal for MSD and PND Detectors
Tipo GC Capillary Column
Diametro (sistema metrico) interno 0.32 mm
Stationary Phase Optima™ d-6
Da utilizzare con (applicazione) Gas Chromatography (GC)
Spessore pellicola 1 μm
Lunghezza (sistema metrico) 60 m
Quantità 1 Each