Learn More
Grant Instruments™ TC120 Series Heated Circulating Bath
Codice prodotto. 12777819
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
12 L
18 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12777819
Marca: Grant Instruments™ TC120P12
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Versatile mid-range Optima heated circulator and plastic tank with comprehensive specification to suit most applications for precision temperature control.
  • Stability ±0.05ºC.
  • Clear, bright 4 digit LED display
  • Simple, intuitive user interface: dial and two function buttons.
  • Model available with/without clamp (TClamp)
  • Low-liquid detection (float switch)
  • Fixed over temperature
  • 2 point user calibration
  • Visual alarm
  • Integral pump for external circulation
  • Visual alarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 12 L
Certificazione/Conformità DIN 12876
Portata 16 L/min.
Gamma di temperatura Ambient +5° to 99°C
Circolazione esterna No
Include TC120 Heated Circulator and P12 Bath
Pressione max 210 mbar
Stabilità termica ±0.05°C
Larghezza (sistema metrico) 340 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 155 mm
Altezza (sistema metrico) 180 mm
Profondità (sistema metrico) 412 mm
Depth (Metric) Interior 280 mm
Peso (sistema metrico) 3.4 kg (tank)
Tensione 120/230 V