Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ WAX GC Capillary Column
Codice prodotto. p-8012315 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
25 m
30 m
50 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
2 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10296461
Marca: Macherey-Nagel™ 726600.25
Specifica
Diametro (sistema metrico) 0.4 mm
Tipo GC Capillary Column
Diametro (sistema metrico) interno 0.25 mm
Stationary Phase Optima™ WAX
Tipo USP G16
Da utilizzare con (applicazione) Aqueous Solutions Analysis, Aqueous Solutions
Gamma di temperatura 240°C to 250°C
Spessore pellicola 0.25 μm
Lunghezza (sistema metrico) 25 m
Quantità 1 Each