Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ XLB GC Capillary Column
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 m
60 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 0.4 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Ideal for Ion Trap and Quadrupole MS Detectors |
| Tipo | GC Capillary Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.25 mm |
| Stationary Phase | Optima™ XLB |
| Da utilizzare con (applicazione) | Gas Chromatography (GC) |
| Gamma di temperatura | 340°C to 360°C |
| Spessore pellicola | 0.25 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 60 m |
| Quantità | 1 Each |