Learn More
OPTIZYME™ DNA Polymerase I, Fisher BioReagents™
Codice prodotto. p-4487760
Click to view available options
Quantità:
2500 U
500 U
Dimensione della confezione:
2500 unità
500 unità
Codice prodotto. 12807172
Marca: Fisher BioReagents BP81091
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
OPTIZYME™ DNA Pol I is a template-dependent DNA Polymerase that catalyzes 5'->3' DNA synthesis, and exhibits 3'->5'-exonuclease, 5'->3' exonuclease and RNase H activity.
Applications and Features:
  • OPTIZYME DNA Polymerase I labels DNA by nick translation in conjunction with DNase I.
  • Second-strand cDNA synthesis in conjunction with RNase H.
  • Incorporation of modified nucleotides (e.g., biotin-, digoxigenin-, aminoallyl-, fluorescently-labeled nucleotides).
  • Active in buffers for OPTIZYME restriction enzymes and reverse transcriptases.
Supplied with:
10X OPTIZYME DNA Pol I Buffer: 500mM Tris-HCl (pH 7.5 at 25°C), 100mM MgCl2, 10mM DTT
Source: E. Coli cells with a cloned polA gene for E.Coli
Quality Control:
Endodeoxyribonuclease-free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 10 U/μL
Colore Colorless
pH 7.5
Da utilizzare con (applicazione) DNA Polymerase I labels DNA by nick translation in conjunction with DNase I, second-strand cDNA synthesis in conjunction with RNase H, incorporation of modified Nucleotides, Reverse Transcriptases
Tampone di conservazione OPTIZYME™ DNA Pol I Buffer 10X : Tris HCl 500mM (7.5 pH at 25°C), MgCl2 100mM, DTT 10mM
Content And Storage -20°C
Sorgente E. coli cells with a cloned polA gene
Quantità 500 U
Product Type DNA Polymerase I
Forma Liquid