Learn More
OPTIZYME™ XmnI (PdmI), Fisher BioReagents™
Click to view available options
Quantità:
500 U
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
5'...G A A N N^N N T T C...3'
3'...C T T N N^N N A A G...5'
Supplied with: 10X OPTIZYME Buffer 4
Conditions for 100% Activity:
- 1X OPTIZYME Buffer 4: 33mM Tris-acetate (pH 7.9 at 37°C), 10mM Mg-acetate, 66mM K-acetate and 0.1mg/ml BSA.
- Incubate at 37°C
- Buffer 1: 20 – 50%
- Buffer 2: 50 - 100%
- Buffer 3: 0 - 20%
- Buffer 4: 100%
- Buffer 5: 0 - 20%
Storage Buffer:
- 10mM Tris-HCl (pH 7.5 at 25°C), 100mM KCl, 1mM DTT, 5mM MgCl2, 0.2mg/ml BSA and 50% (v/v) glycerol
- 5'...GAA(N)4TTm5C G...3'
- 5'...m5C GAA(N)4TTm5C G...3'
Specifica
Specifica
| Concentrazione | 10 U/μL |
| Componenti | 10X OPTIZYME™ Buffer 4 |
| Temperatura incubatore | 37°C |
| pH | 7.4 |
| Da utilizzare con (applicazione) | >95% of DNA fragments can be ligated and re-cut after 50 fold over-digestion with XmnI |
| Tampone di conservazione | 10mM Tris HCl (pH 7.4 at 25°C), 100mM KCl, 1mM DTT, 5mM MgCl2, 0.2mg/mL BSA, 50% Glycerol |
| Quantità | 500 U |
| Sito di taglio | GAANN.NNTCC |
| Product Type | XmnI |
| Forma | Liquid |