missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Orai1-Alpha Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Proteintech 14443-1-AP-20UL
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
This antibody may be used to block the ion currents mediated by Orai1. ORAI1 contains 2isoforms produced byalternative initiation. 14443-1-AP only recognizes alpha isoform.
ORAI1 is a plasma membrane protein essential for store-operated calcium entry.Specifikationer
| Orai1-Alpha | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| ORAI1 | |
| ORAI1 | |
| Peptide | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 0.14 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q5M848, Q8BWG9, Q96D31 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 109305, 304496, 84876 | |
| -20°C | |
| Liquid |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering