Learn More
Thermo Scientific Chemicals Orange G, pure, certified
Codice prodotto. 10371691 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
Codice prodotto. 10371691
Marca: Thermo Scientific Chemicals 416550100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1936-15-8 | C16H10N2Na2O7S2 | 452.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1936-15-8
Formula molecolare C16H10N2Na2O7S2
Molecular Weight (g/mol) 452.36
Numero MDL MFCD00012457
InChI Key AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Sinonimo Acid Orange 10, 7-Hydroxy-8-(phenylazo)-1, 3-naphthalenedisulfonic acid, disodium salt, C.I. 16230
PubChem CID 131850556
IUPAC Name (8Z)-7-oxo-8-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-1,3-disulfonic acid;sodium
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=C(\C(=N\NC3=CC=CC=C3)C(=O)C=C2)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Orange G
Punto di fusione 141.0°C
Nota nome Pure
Beilstein 16, 300
Informazioni di solubilità Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in ethanol and diethyl ether
Peso formulazione 452.35
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Quantità 10 g