Learn More
Orange G, Electrophoresis Grade
Codice prodotto. 15415059
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25g
Codice prodotto. 15415059
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J62743.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Collagen stain for connective tissue | CAS: 1936-15-8 | C16H10N2Na2O7S2 | 452.36 g/mol
Collagen stain for connective tissue
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1936-15-8
Formula molecolare C16H10N2Na2O7S2
Molecular Weight (g/mol) 452.36
Numero MDL MFCD00012457
InChI Key AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Sinonimo C.I. 16230; Acid Orange 10
PubChem CID 131850556
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=C(\C(=N\NC3=CC=CC=C3)C(=O)C=C2)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Orange G
Beilstein 4120705
Informazioni di solubilità Soluble in water or methyl cellosolve; Slightly soluble in ethanol
IUPAC Name disodium (8Z)-7-oxo-8-(2-phenylhydrazin-1-ylidene)-7,8-dihydronaphthalene-1,3-disulfonate
Peso formulazione 452.38
Grado Elettroforesi
Colore Orange to Red
Quantità 25 g
Forma fisica Powder