Learn More
Orange G Sodium Salt, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11442582 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Codice prodotto. 11442582
Marca: MP Biomedicals 0215178780
Identificatori chimici
CAS 1936-15-8
Formula molecolare C16H10N2Na2O7S2
Molecular Weight (g/mol) 452.36
Numero MDL MFCD00012457
InChI Key AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Sinonimo Acid orange 10, 7- hydroxy-8- phenylazo-1, 3- naphthalenedisulfonic acid
PubChem CID 131850556
IUPAC Name disodium (8Z)-7-oxo-8-(2-phenylhydrazin-1-ylidene)-7,8-dihydronaphthalene-1,3-disulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=C(\C(=N\NC3=CC=CC=C3)C(=O)C=C2)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Orange G Sodium Salt
Peso formulazione 452.4
Quantità 100 g