Learn More
Orange G Sodium Salt, Pure, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10030270 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Recipiente in vetro
Dimensione della confezione:
25g
Codice prodotto. 10030270
Marca: Fisher Chemical O/0275/46
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punto di fusione 141°C
CAS 1936-15-8
Colore Orange
Forma fisica Solid
Quantità 25 g
Formula molecolare C16H10N2Na2O7S2
Numero MDL MFCD00012457
Sinonimo orange g, 7-hydroxy-8-phenylazo-1,3-naphthalenedisulfonic acid, sodium e-7-hydroxy-8-phenyldiazenyl naphthalene-1,3-disulfonate
InChI Key AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=C(\C(=N\NC3=CC=CC=C3)C(=O)C=C2)C(=C1)S([O-])(=O)=O
IUPAC Name (8Z)-7-oxo-8-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-1,3-disulfonic acid;sodium
Molecular Weight (g/mol) 452.36
PubChem CID 131850556
Peso formulazione 452.35g/mol
Imballaggio Recipiente in vetro