Learn More
KARTELL Orange K32 Hose
Codice prodotto. p-200004208
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Dimensione della confezione:
10m
Codice prodotto. 10429951
Marca: KARTELL 0386400
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Orange K32 Hose is useful for gases, non-corrosive liquids and medium concentration acids.
Red rubber. Useful for gases, non-corrosive liquids and medium concentration acids. Available in different sizes from Kartell item code 0386000 to 0386800. Temperature: +70°C/-35°C SH. A60 +/- 5
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Diametro (sistema imperiale) interno 0.24 in.
Diametro (sistema metrico) interno 6 mm
Materiale Gomma
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.47 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Overall Length (English) 32.81 ft.
Overall Length (Metric) 10 m
Sterilità Non-sterile
Colore Orange
Product Type Rubber Hose