Learn More
IKA™ Agitatore orbitale
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-8001174 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Modello:
KS 130 Basic
KS 130 Control
KS 260 Basic
KS 260 Control
Capacità portata carico (sistema metrico):
2 kg
7.5 kg
Display:
Display digitale
LCD
Linea LED
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10316411
Marca: IKA™ 0002980000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Accommodates almost all vessel shapes and sizes with a wide range of attachment combinations. IKA™ Orbital Shakers are available in a variety of models with features to serve a number of scientific needs.
Agitatori orbitali KS provvisti di un'ampia gamma di accessori combinati per poter alloggiare recipienti di praticamente qualsiasi forma e dimensione. Accessori non inclusi. Da ordinare separatamente.
I modelli KS 130 sono agitatori orbitali silenziosi e di piccole dimensioni, di lunga durata garantita, con movimento oscillatorio ottimale, per un peso di agitazione massimo di 2 kg.
I modelli KS 260 sono agitatori orbitali compatti e piatti con movimento oscillatorio ottimale, per un peso di agitazione massimo di 7.5 kg.
KS 130/260 Basic:
  • Regolazione elettronica di velocità e timer
  • Display a linee LED per la visualizzazione e la regolazione di velocità e tempo
KS130/260** Control:
  • Regolazione elettronica di velocità e timer
  • Un display digitale rende possibile la lettura di velocità, funzione timer e modalità operative
  • Timer elettronico: da 0 a 9 ore 59min o funzionamento continuo
  • Con posizionamento endpoint integrato (per campionamento automatizzato controllato da robot)
  • Tutte le funzioni possono essere controllate e documentate con labworldsoft™
**Versione speciale con direzione di rotazione inversa su richiesta
KS 501 Digital: Agitatore orbitale da laboratorio basso e dal design accattivante, ampia superficie di appoggio e capacità di carico fino a 15 kg.
  • Controllo della velocità variabile all'infinito di 0 - 300 giri/min
  • Display digitale
  • Diametro orbita 30 mm
  • Ideale per recipienti con volume superiore a 250ml (palloni, fiasche di Erlenmeyer, fiasche da coltura e flaconi da coltura)
  • Ideali per analisi di crescita biologica e microbiologica, per la produzione di soluzioni di impaccamento
  • Funzionamento continuo garantito anche con carichi estremi
  • Timer incluso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacità portata carico (sistema metrico) 2 kg
Intervallo di velocità Da 80 a 800 gir/min
Temperature Range (Metric) Da 5 a 50 °C
Wattage 45 W
Product Type Agitatore orbitale modello base
Frequenza 50/60 Hz
Profondità (sistema metrico) 316 mm
Altezza (sistema metrico) 98 mm
Larghezza (sistema metrico) 270 mm
Peso (sistema metrico) 8.8 kg
Tipo di unità di controllo Analog
Modello KS 130 Basic
Display Linea LED
Intervallo temporizzatore Da 5 a 50 min.