Learn More
Orexin receptor 1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | Orexin receptor 1 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.22 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Flow Cytometry |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16838444
|
Proteintech
18370-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16828444
|
Proteintech
18370-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The protein encoded by this gene is a G-protein coupled receptor involved in the regulation of feeding behavior. The encoded protein selectively binds the hypothalamic neuropeptide orexin A. A related gene (HCRTR2) encodes a G-protein coupled receptor that binds orexin A and orexin B.Specifica
| Orexin receptor 1 | |
| Western Blot, Flow Cytometry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Mouse, Human | |
| O43613, P56718, P58307 | |
| 230777, 25593, 3061 | |
| Orexin receptor 1 Fusion Protein Ag12269 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| HCRTR1 |
| 0.22 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| HCRTR1, hypocretin (orexin) receptor 1, Hypocretin receptor type 1, Orexin receptor 1, Orexin receptor type 1, Ox 1 R, Ox1 R, OX1R | |
| Hcrtr1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |