Learn More
ABEBA™ sabot nero OB Original
Click to view available options
Size:
36
37
38
39
40
41
42
Dimensione della confezione:
1 paio
Descrizione
- Comfort e traspirabilità
- Conforme alla norma EN ISO 20347: 2012, OB, SRC
- ESD dissipativo secondo DIN EN 61340
- Suola antiscivolo TPU
- Fodera traspirante e antibatterica con ioni d'argento
- Trattamento Sanitized
- Soletta estraibile Activ Comfort
Specifica
Specifica
| Materiale fermaglio | Stainless steel |
| Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20347 :2012, OB, A, E, FO, SRC, ESD |
| Tipo di chiusura | Heel foldable strap |
| Colore | Black |
| Materiale | Microfiber |
| Size | 38 |
| Caratteristiche suola | Slip and abrasion resistant, ESD dissipative, shock absorbent |
| Materiale suola | Thermoplastic Polyurethane |
| Stile | Clogs |
| Quantità confezione | 1 Pair |
| Vedi altri risultati |