Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 2110XP Ammonia Analyzer
Click to view available options
Tipo:
Analyzer with Enclosure
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Reduce operational costs while producing the highest purity steam with the Thermo Scientific™ Orion™ 2110XP Ammonia Analyzer. This analyzer provides continuous, direct and precise measurements for the control and optimization of boiler ammonia levels.
The Orion 2110XP indicates the most sensitive changes in ammonia concentration for condensate and feedwater optimization and control.
- Accurate detection allows precise ammonia control with confidence — maintain proper chemical feed levels without the guess work or excessive operating cost
- Stable and drift-free measurements with minimal maintenance and eliminates the need for frequent calibrations, saving you time and money
- Repeatable and verifiable ammonia measurements using superior Orion™ ammonia electrode technology for the highest level of performance available
- Designed for ammonia specificity, the unique chemistry provides unsurpassed results across a wide range without the pitfalls of pH and conductivity 'bottom out effects'
- Easy to operate and calibration — the Orion™ 2110XP walks you through the step-by-step calibration process, ensuring a successful calibration the first time and every time
- Ammonia detection range of 0 to 10ppm for the most direct, accurate and precise results available
- Continuous online measurement ensures real-time information for optimum contorl of the ammonia feed without excessive operating costs
- Selective and sensitive for ammonia, our system surpasses the performance of other systems that have the limitations of pH and conductivity to track real-time boiler ammonia levels
2110XP Ammonia Analyzer Ordering Information
- Annual Consumables Kit, Cat. No. 211050XP
- Reagent, Cat. No. 181030
- Diffusion Tubing, Cat. No. 150060
- Calibration Kit, Cat. No. 2110XPCAL
- Calibration Standards, Cat. No. 181040
- Ammonia Electrode, Cat. No. 100047
- Reference Electrode, Cat. No. 210056
- Reference Electrode Filling Solution, Cat. No. 181073
Specifica
Specifica
| Accuracy | ±15% or 30 ppb, whichever is greater |
| Precisione (mV) | ± (0.5 mV + 0.1%) |
| Precisione (Temperatura) | ±0.5°C |
| Uscita allarme | 3 |
| Uscite analogiche | 2, Galvanically Isolated |
| Calibrazione | Double Known Addition |
| Materiale involucro | Valox 364 |
| Certificazione/Conformità | CE, CSA, UL, FCC Class A limits |
| Canali | 1 |
| Dettagli comunicazione | Modbus with Additional Module |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).