Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast 24mm Round Vials for Colorimeters and Spectrophotometers
Description
Use Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast 24mm Round Vials with a variety of Orion™ colorimeters and spectrophotometers. The Orion™ AQUAfast 24mm Round Vials can be used with Orion™ AQUAfast colorimetric powder pack, tablet and liquid reagents to measure a variety of common water and wastewater parameters. Catalog number AC2V24 contains 12 x 24mm vials.
Specifications
Specifications
| Descrizione | Round vials |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 24 mm |
| Quantità | 12 Cs. |
| Certificazione/Conformità | Certificate of Analysis (COA) |
| Tipo | Vial |
Periodo di garanzia limitato: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.