Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ Glass Bodied Combination pH Electrode
Codice prodotto. 10282921
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
Screw Cap
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10282921
Marca: Thermo Scientific™ 8102SC
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Capture accurate measurements of a variety of sample types, including solvents, with Thermo Scientific™ Orion™ glass body pH electrodes.
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Refillable Electrodes provide optimum accuracy and stability while having the additional advantages of a double junction design. They are available in chemically resistant glass bodies and best suited for use in strong acids/bases, pH > 12 or pH < 2, food & cosmetic emulsions, pure water and slurries.
Features:
  • Works in extreme case of samples varying from one another by 50°C or more
  • Drift is less than 0.002 pH per day, restandardization is minimized
  • General purpose, top performance combination electrode
  • Double junction
  • TRIS compatible
  • Waterproof BNC connector
Includes:
  • One bottle 810007 fill solution
Requires:
  • pH buffers for calibration
  • Beakers, plastic or glass
  • Magnetic stirrer or Orion stirrer probe
  • Distilled or deionized water
Recommended for:
  • Quality Control (QC) and research applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di connettore Screw Cap
Giunzione Ceramica
Materiale Corpo in vetro
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa °°
Tipo Combination pH Electrode, screw cap connector
Deriva <0.002 pH/giorno
Tipo di soluzione di riempimento 3M KCl
Da utilizzare con (apparecchiatura) Standard pH Meter, with separate cable with screw cap connector
Include Una bottiglia da 60 ml di soluzione di riempimento Orion ROSS e tappo per la bocchetta
Riferimento interno ROSS
Precisione 0.01
Requisiti di stoccaggio Conservazione per brevi periodi (fino a una settimana): Immergere l'elettrodo in soluzione per elettrodo pH ROSS, Cat. N. 810001 o soluzione di conservazione standard per elettrodo pH, Cat. N. 910001. Per prestazioni migliori dell'elettrodo, utilizzare soluzione di conservazione per elettrodo pH ROSS. Conservazione prolungata (più di una settimana): Riempire la camera di riferimento e chiudere bene il foro di riempimento. Coprire il bulbo di misura e la giunzione di riferimento con il cappuccio protettivo, guaina o bottiglia di conservazione contenente poche gocce di soluzione di conservazione. Prima di restituire l'elettrodo da usare, prepararlo come nuovo elettrodo.
Temperatura (sistema imperiale) operativa °°
Lunghezza (sistema imperiale) 4.72 in.
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 39.37 in.
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1 m
Diametro (sistema imperiale) corpo 0.47 in.
Diametro (sistema metrico) corpo 12 mm
Diametro (sistema metrico) tappo 16 mm
Periodo di garanzia limitata: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni per l'acquirente all'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine web associate alla presente dichiarazione.