Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ Thin Stem Glass Bodied Combination pH Electrode
Descrizione
- Works in extreme case of samples varying from one another by 50°C or more
- Drift is less than 0.002 pH per day, restandardization is minimized
- Fits test tubes, measures samples as small as 0.2mL
- Semi-micro tip
- Cap diameter: 16mm
Includes:
- One 60mL botlle of filling solution, Orion Cat. No. 810007
Recommended for:
- Clinical, pharmaceutical, and food labs, wherever sample size is a constraint
Specifica
Specifica
| Descrizione | Punta semi micro |
| Tipi di connettore | Tappo a vite |
| Giunzione | Ceramica |
| Materiale | Corpo in vetro |
| Intervallo di pH | 0 to 14 |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | °° |
| Tipo | Combination Semi-micro pH Electrode, screw cap connector |
| Deriva | < 0.002 pH/giorno |
| Tipo di soluzione di riempimento | 3M KCl |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Standard pH Meter, with separate cable with screw cap connector |
| Vedi altri risultati |
Periodo di garanzia limitata: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni per l'acquirente all'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine web associate alla presente dichiarazione.