Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 8104BN ROSS™ Combination Rugged Bulb pH Electrode
Get results three to five times more precise than those obtained with conventional electrodes with the combination rugged bulb pH electrode.
Marca:  Thermo Scientific™ 8104BN
297.73 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21656" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 10054690
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Get results three to five times more precise than those obtained with conventional electrodes with the Thermo Scientific™ Orion™ 8104BN ROSS™ Combination Rugged Bulb pH Electrode. This instrument provides stable readings to 0.01 pH in less than 30 seconds.
The 8104BN Ross Combination Rugged Bulb pH Electrode works in extreme cases of samples varying from one another by 50°C or more with drift less than 0.002 pH per day and minimized restandardization.
  • Material: glass body
  • pH range: 0 to 14
  • Temperature range: 0° to 100°C
  • Internal reference: ROSS
  • Junction: ceramic
  • Dimensions: 120 × 12mm
  • pH precision: 0.01
  • Fill solution: 810007
  • Cap diameter: 16mm
Specifica
Specifica
Con bulbo rinforzato
Ceramica
Da 0 a 14
Elettrodo pH combinato con bulbo rinforzato, connettore BNC
3M KCl
ROSS
Da 32 a 212 °F
BNC
Corpo in vetro
Da 0 a 100 °C
<0.002 pH/giorno
pHmetro standard, connettore BNC
0.01
16 mm
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali
Offerte speciali
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.