Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 8104BN ROSS™ Combination Rugged Bulb pH Electrode
Get results three to five times more precise than those obtained with conventional electrodes with the combination rugged bulb pH electrode.
285.00€ - 334.00€
Specifica
Descrizione With rugged bulb
Giunzione Ceramic
Materiale Glass Body
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa 0°C to 100°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Tipi di connettore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipi di connettore Prezzo Quantità e disponibilità  
10438722
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
8104SC
Screw Cap
285.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10054690
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
8104BN
BNC Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Get results three to five times more precise than those obtained with conventional electrodes with the Thermo Scientific™ Orion™ 8104BN ROSS™ Combination Rugged Bulb pH Electrode. This instrument provides stable readings to 0.01 pH in less than 30 seconds.
The 8104BN Ross Combination Rugged Bulb pH Electrode works in extreme cases of samples varying from one another by 50°C or more with drift less than 0.002 pH per day and minimized restandardization.
  • Material: glass body
  • pH range: 0 to 14
  • Temperature range: 0° to 100°C
  • Internal reference: ROSS
  • Junction: ceramic
  • Dimensions: 120 × 12mm
  • pH precision: 0.01
  • Fill solution: 810007
  • Cap diameter: 16mm
Warranty: 12 months from date of purchase by Buyer or 18 months from date of shipment from Seller, whichever is earlier
Specifica
Specifica
With rugged bulb
Glass Body
0°C to 100°C
3M KCl
0.01
16 mm
Ceramic
0 to 14
<0.002pH/day
ROSS
32°F to 212°F
Documenti
Product Certifications
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.