Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ Semi-Micro Spear Tip Glass Bodied Combination pH Electrode
Codice prodotto. 10793101
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
Screw Cap
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10793101
Marca: Thermo Scientific™ 8163SC
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Pierce soft and semi-solid samples like cheese, meat, or fruit with a refillable spear tip pH electrode.
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Spear Tip Electrodes provide optimum accuracy and stability while having the additional advantages of a double junction design. Best suited for piercing solid/semi-solid samples and measuring small volume samples.
Features
  • For pH measurement in semisolid food material such as cheese, meat, fruit, bread and other similar samples
  • Works in extreme case of samples varying from one another by 50°C or more
  • Drift is less than 0.002 pH per day; restandardization is minimized
Includes:
  • 60ml bottle of ROSS electrode fill solution, 810007
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione With screw cap connector
Tipi di connettore Screw Cap
Giunzione Ceramic
Materiale Glass Body
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa °°
Tipo Combination Spear Tip pH Electrode, screw cap connector
Deriva <0.002pH/day
Tipo di soluzione di riempimento 3M KCl
Da utilizzare con (apparecchiatura) Standard pH Meter, with separate cable with screw cap connector
Include 60mL bottle of ROSS electrode fill solution
Riferimento interno ROSS
Precisione 0.01
Dimensione campione 100 μL
Temperatura (sistema imperiale) operativa °°
Tipo di punta Spear
Length (Metric) Tip 20 mm