Learn More
Thermo Scientific™ Orion™Single Junction Glass Bodied Combination pH Electrode
Codice prodotto. 10273061
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC impermeabile
Screw Cap
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10273061
Marca: Thermo Scientific™ 9102SC
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Capture accurate measurements of a variety of samples types, including solvents, with Orion™ glass body pH electrodes.
Thermo Scientific™ Orion™ Silver Chloride Refillable Electrodes provide reliable and accurate measurements of routine samples. They are available in chemically resistant glass bodies and best suited for general purpose samples.
Includes:
  • 60ml bottle of Orion filling solution, 900011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione With screw cap connector
Tipi di connettore Screw Cap
Giunzione Ceramic
Materiale Glass Body
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa °°
Tipo Elettrodo pH
Riferimento interno Ag/AgCl
Inclinazione 92 to 102%
Requisiti di stoccaggio Short Term Storage (up to one week): Soak the electrode in pH electrode storage solution, Cat. No. 910001. Long Term Storage (more than one week): Fill the reference chamber and securely cover the fill hole. Cover the sensing bulb and reference junction with the protective cap, sleeve or storage bottle containing a few drops of storage solution. Before returning the electrode to use, prepare it as a new electrode.
Temperatura (sistema imperiale) operativa °°
Lunghezza (sistema imperiale) 4.7 in.
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 39 in.
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1 m
Diametro (sistema imperiale) corpo 0.47 in.
Diametro (sistema metrico) corpo 12 mm
Diametro (sistema metrico) tappo 16 mm