Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Single Junction Epoxy Bodied pH/ATC Triode™
Codice prodotto. 10590533
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
BNC (Waterproof)
E DIN Waterproof
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
1.5 m
1 m
3 m
6 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10590533
Marca: Thermo Scientific™ 9107BNMD
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
La sonda per pH con compensazione automatica della temperatura Thermo Scientific™ Orion™ 9107BN Triode™ 3-in-1 è tanto versatile da essere indicata per l'utilizzo sia sul campo che in impianti.
La sonda per pH con compensazione automatica della temperatura Thermo Scientific™ Orion™ 9107BN Triode™ 3-in-1 è tanto versatile da essere indicata per l'utilizzo sia sul campo che in impianti. Contiene un elettrodo con riempimento in gel, a bassa manutenzione con ATC integrata.
Caratteristiche:
  • Materiale: corpo in resina epossidica a garanzia di robustezza
  • Intervallo pH: da 0 a 14
  • Intervallo di temperatura: da 0 ° a 90 °C
  • Tipo di riferimento: Giunzione Ag/AgCl: stoppino
  • Il prodotto è dotato di un sistema di riferimento interno sigillato di tipo Ag/AgCl
Prodotto consigliato per l'impiego con:
9107BN & 9107WP = ATC per Orion A/A+ modelli 210, 230, 250, 410, 420, 520, 525, 710, 720 e 920
9107BNMD, 9107WMMD, 9107WLMD = ATC per Orion STAR A111, STAR A121, STAR A211, STAR A221, STAR A321, Dual Star e Versa Star
Dimensioni:
110 x 12 mm, diametro del tappo: 16 mm
Garanzia: 6 mesi dalla data di acquisto dell'acquirente o 12 mesi dalla data di spedizione del rivenditore, la prima data delle due.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Triode pH/ATC
Da utilizzare con (applicazione) The Thermo Scientific Orion 9107BN Triode 3-in-1 pH/automatic temperature compensation probe has a low maintenance gel filled electrode with built-in ATC.For field or plant use.
Da utilizzare con (apparecchiatura) La sonda di pH/compensazione automatica di temperatura Thermo Scientific Orion 9107BN Triode 3-in-1 è costituita da un elettrodo pieno di gel a bassa manutenzione con ATC incorporata. Per l'uso sul campo o sugli impianti., Orion STAR A111, Orion STAR A121, Orion STAR A211, Orion STAR A221, Orion STAR A321, Versa Star
Materiale Resina epossidica
Temperatura (sistema metrico) operativa Da 0 ° a 176 °C
Tipo pH/ATC Probe, BNC Waterproof Connector
Intervallo di pH 0 to 14
Diametro (sistema imperiale) corpo 0.47 in.
Diametro (sistema metrico) corpo 12 mm
Diametro (sistema metrico) tappo 16 mm
Giunzione Stoppino
Lunghezza (sistema imperiale) 4.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Tipi di riferimento Ag/AgCl
Temperatura (sistema imperiale) operativa 32°F to 176°F
Tipi di connettore BNC (Waterproof)
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1.5 m
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.