Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Single Junction Epoxy Bodied pH/ATC Triode™
Descrizione
La sonda per pH con compensazione automatica della temperatura Thermo Scientific™ Orion™ 9107BN Triode™ 3-in-1 è tanto versatile da essere indicata per l'utilizzo sia sul campo che in impianti. Contiene un elettrodo con riempimento in gel, a bassa manutenzione con ATC integrata.
Features:
- Material: epoxy body for ruggedness
- pH range: 0 to 14
- Temperature range: 0° to 90°C
- Type reference: Ag/AgCl
- Junction: Wick
- Has an Ag/AgCl internal reference system, sealed reference
Recommended for use with:
9107BN & 9107WP = ATC for Orion A/A+ models 210, 230, 250, 410, 420, 520, 525, 710, 720, & 920
9107BNMD, 9107WMMD, 9107WLMD = ATC for Orion STAR A111, STAR A121, STAR A211, STAR A221, STAR A321, Dual Star, & Versa Star
Dimensions:
110 x 12mm, Cap diameter: 16mm
Specifica
Specifica
| Descrizione | Triode pH/ATC |
| Da utilizzare con (applicazione) | The Thermo Scientific Orion 9107BN Triode 3-in-1 pH/automatic temperature compensation probe has a low maintenance gel filled electrode with built-in ATC.For field or plant use. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Intrinsically Safe Meter models 261/266 |
| Materiale | Resina epossidica |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | 0°C to 80°C |
| Tipo | pH/ATC Probe, E DIN Waterproof Connector |
| Intervallo di pH | 0 to 14 |
| Diametro (sistema imperiale) corpo | 0.47 in. |
| Diametro (sistema metrico) corpo | 12 mm |
| Diametro (sistema metrico) tappo | 16 mm |
| Vedi altri risultati |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.