Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Single Junction Epoxy Bodied pH/ATC Triode™
Codice prodotto. 11792817
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
BNC (Waterproof)
E DIN Waterproof
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
1.5 m
1 m
3 m
6 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11792817
Marca: Thermo Scientific™ 9107WLMD
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
La sonda per pH con compensazione automatica della temperatura Thermo Scientific™ Orion™ 9107BN Triode™ 3-in-1 è tanto versatile da essere indicata per l'utilizzo sia sul campo che in impianti.
La sonda per pH con compensazione automatica della temperatura Thermo Scientific™ Orion™ 9107BN Triode™ 3-in-1 è tanto versatile da essere indicata per l'utilizzo sia sul campo che in impianti. Contiene un elettrodo con riempimento in gel, a bassa manutenzione con ATC integrata.
Features:
  • Material: epoxy body for ruggedness
  • pH range: 0 to 14
  • Temperature range: 0° to 90°C
  • Type reference: Ag/AgCl
  • Junction: Wick
  • Has an Ag/AgCl internal reference system, sealed reference
Recommended for use with:
9107BN & 9107WP = ATC for Orion A/A+ models 210, 230, 250, 410, 420, 520, 525, 710, 720, & 920
9107BNMD, 9107WMMD, 9107WLMD = ATC for Orion STAR A111, STAR A121, STAR A211, STAR A221, STAR A321, Dual Star, & Versa Star
Dimensions:
110 x 12mm, Cap diameter: 16mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Triode pH/ATC
Da utilizzare con (applicazione) The Thermo Scientific Orion 9107BN Triode 3-in-1 pH/automatic temperature compensation probe has a low maintenance gel filled electrode with built-in ATC.For field or plant use.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dual Star, Orion STAR A111, Orion STAR A121, Orion STAR A211, Orion STAR A221, Orion STAR A321, Versa Star
Materiale Resina epossidica
Temperatura (sistema metrico) operativa 0°C to 80°C
Tipo pH/ATC Probe, BNC Waterproof Connector
Intervallo di pH 0 to 14
Diametro (sistema imperiale) corpo 0.47 in.
Diametro (sistema metrico) corpo 12 mm
Diametro (sistema metrico) tappo 16 mm
Giunzione Stoppino
Lunghezza (sistema imperiale) 4.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Tipi di riferimento Ag/AgCl
Temperatura (sistema imperiale) operativa 32°F to 176°F
Tipi di connettore BNC (Waterproof)
Lunghezza (sistema metrico) cavo 6 m
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.