Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Triode™ 3-in-1 pH/ATC Probe
Codice prodotto. p-4529713
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
1 m
6 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11732827
Marca: Thermo Scientific™ 9109WL
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Operate this highly-versatile probe in either the field or a plant. Contains a low-maintenance, gel-filled electrode with built-in ATC.
Operate the highly-versatile Thermo Scientific™ Orion™ Triode™ 3-in-1 pH/ATC Probe in either the field or a plant. Contains a low-maintenance, gel-filled electrode with built-in ATC.
Features:
  • Material: epoxy body
  • pH range: 0 to 14
  • Temperature range: 0° to 90°C
  • Type reference: Ag/AgCl Junction: Wick
  • Has an Ag/AgCl internal reference system, sealed reference
Recommended for use with:
Use with Orion 260A/A+, 261, 261S, 265A/A+, 266 and 266S meters
Dimensions:
  • Dimensions: 110 x 12m
  • Cap diameter: 16mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descrizione Triode pH/ATC
Da utilizzare con (applicazione) The Thermo Scientific Orion 9109WP Triode 3-in-1 pH/ATC probe requires low maintenance gel with built-in ATC.For field or plant use.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Orion 260A/A+, 261, 261S, 265A/A+, 266, 266S Meters
Materiale Resina epossidica
Temperatura (sistema metrico) operativa 0°C to 90°C
Tipo pH/ATC Probe
Intervallo di pH 0 to 14
Diametro (sistema imperiale) corpo 0.47 in.
Diametro (sistema metrico) corpo 12 mm
Diametro (sistema metrico) tappo 22 mm
Giunzione Stoppino
Lunghezza (sistema imperiale) 4.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Tipi di riferimento Ag/AgCl
Temperatura (sistema imperiale) operativa 32°F to 194°F
Tipi di connettore Mini Banana Plug
Lunghezza (sistema metrico) cavo 6 m
Show More Show Less
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.