Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Single Junction Refillable Epoxy Bodied Combination pH Electrode
Codice prodotto. 10577591
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC-to-USS adapter is required with this product as a onetime purchase. Part Number: 13-641-890
Screw Cap
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10577591
Marca: Thermo Scientific™ 9156SC
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Confidently maneuver and measure in the field or on the plant floor with Orion™ refillable epoxy body electrodes.
Thermo Scientific™ Orion™ Silver Chloride Refillable Electrodes provide reliable and accurate measurements of routine samples. They are available is epoxy bodies for ruggedness and best suited for general purpose samples and drinking water.
Includes:
  • 60ml bottle of Orion electrode fill solution, 900011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione With screw cap connector
Tipi di connettore Screw Cap
Giunzione Fibra di vetro
Materiale Corpo in resina epossidica
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa °°
Tipo Combination pH Electrode
Tipo di soluzione di riempimento 4M KCl with Ag/AgCl
Riferimento interno Ag/AgCl
Precisione 0.02
Temperatura (sistema imperiale) operativa °°
Lunghezza (sistema imperiale) 4.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Diametro (sistema imperiale) corpo 0.47 in.
Diametro (sistema metrico) corpo 12 mm
Diametro (sistema metrico) tappo 16 mm