Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Single Junction Refillable Epoxy Bodied pH/ATC Triode™
Codice prodotto. p-4529721
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
Mini-DIN
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10490633
Marca: Thermo Scientific™ 9157BN
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Utilizza questa sonda altamente versatile sul campo o all'interno dell'impianto.
La sonda per pH/ATC Thermo Scientific™ Orion™ 9157BNMD Triode™ 3-in-1 è tanto versatile da essere indicata per l'utilizzo sul campo e in impianti.
Features:
  • Material: epoxy body
  • pH range: 0 to 14
  • Temperature range: 0° to 90°C
  • Junction: glass fiber
  • Type reference: Ag/AgCl
  • Has an Ag/AgCl internal reference system, sealed reference
Includes:
  • One 60smL bottle of 900011 fill solution
Dimensions:
  • Dimensions: 120 x 12mm
  • Cap diameter: 16mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione BNC connector; Glass fiber junction; Refillable
Tipi di connettore BNC
Giunzione Fibra di vetro
Materiale Epoxy
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa °°
Tipo pH/ATC Probe, BNC connector
Da utilizzare con (applicazione) ideal for field or plant use.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Orion pH Meter (field or plant-use)
Riferimento interno Ag/AgCl
Temperatura (sistema imperiale) operativa °°
Lunghezza (sistema imperiale) 4.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Diametro (sistema imperiale) corpo 0.47 in.
Diametro (sistema metrico) corpo 12 mm
Diametro (sistema metrico) tappo 16 mm
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.