Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ Free & Total Chlorine Bulk DPD Powder Reagents
Codice prodotto. 15964002
Click to view available options
Include:
AQ250F Dispenser, 1 vial
AQ250T Dispenser, 1 vial
DPD Powder Refill for AQ250F
DPD Powder Refill for AQ250T
Quantità:
2 x 250 count
250 count
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15964002
Marca: Thermo Scientific™ AQ250T
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Free and Total Chlorine Bulk DPD Powder Dispensers and Vials are designed for high volume testing of residual chlorine in water samples.
Measure residual chlorine in water samples using Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Free and Total Chlorine Bulk DPD Powder Dispensers and Vials with Orion AQUAfast colorimeters and Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis and UV-Vis spectrophotometers. The powder chemistries dissolve quickly in the solution and are easy to mix. Each vial contains 250 counts of DPD reagent and is available for free chlorine or total chlorine analysis in the lab or field.
  • Measure 0.02 to 2.00 mg/L (ppm) free chlorine or total chlorine
  • Bulk powder dispensers are designed for high sample throughput – reduces the cost per test and minimizes waste compared with individually packaged reagents 
  • Equivalent to other widely used and recognized chemistries including Orion AQUAfast AC4P71 free chlorine and Orion AQUAfast AC4P72 total chlorine powder packs
  • Compatible with Orion AQUAfast AQ4000, AQ3700 and AQ3170 colorimeters
  • Compatible with Orion AquaMate AQ8000 and AQ7000 spectrophotometers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Orion AquaMate Vis and UV-Vis Spectrophotometers, Orion AQUAfast AQ3700 Colorimeter, Orion AQUAfast AQ3170 Colorimeter
Include AQ250T Dispenser, 1 vial
Quantità 250 count
Range 0.02 to 2 mg/L Cl2
Reagent Form Powder
Reagenti Chlorine
Metodo test DPD
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • AQUAfast total chlorine powder pack
Avvertenza
  • Pericolo||Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P403-Conservare in luogo ben ventilato.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium oxalate, N,N-diethylbenzene-1,4-diammonium sulphate