Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ II Chemistries Test Kits
Descrizione
Choose the reagent tablets you need for Orion™ AQUAfast colorimeters and Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis and UV-Vis spectrophotometers with Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast II Chemistries Test Kits. These convenient, rapidly dissolving tablets can be precisely added to samples without leaving residual reagent in the packaging and are very stable for long shelf life accessibility. Tablet reagents measure alkalinity, aluminum, ammonia, boron, chloride, chlorine, chlorine dioxide, copper, DEHA, hardness, hydrazine, hydrogen peroxide, iron, manganese, nitrate, nitrite, ozone, pH, phosphate, potassium, silica, sulfate, sulfide and zinc.
- For use with: Orion AQUAfast AQ4000, Orion AQUAfast AQ3070, Orion AQUAfast AQ3700 and discontinued Orion AQ2 series meters and othercolorimeters
- No. of tests: 50 to 100
Specifica
Specifica
| Tipo | Nitrate |
| Formati reagenti test | Tablet |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Orion AQUAfast AQ4000 Colorimeter |
| Descrizione | AQUAfast nitrate reagent tablets, 50 tests |
| Include | 550 x Nitrate HR No.1 Tablets, 50 X Nitrate HR No. 2 Tablets |
| Metodo | Zinc Reduction |
| Da utilizzare con (applicazione) | Colorimetric water and wastewater testing equipment |
| Accessori raccomandati | AQUAfast 24mm round vials (Cat. No. AC2V24) |
| Range | 1 to 40 mg/L |
| Metodi approvati EPA | Drinking Water: ASTM D3867-90 (B) / Standard Methods 4500-NO3-E; Wastewater: ASTM D3867-04 (B) / Standard Methods 4500-NO3-E |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- AQUAFAST II NITRATE TAB.
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: ammonium chloride, zinc powder
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.