Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ II Chemistries Test Kits
Descrizione
Choose the reagent tablets you need for Orion™ AQUAfast colorimeters and Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis and UV-Vis spectrophotometers with Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast II Chemistries Test Kits. These convenient, rapidly dissolving tablets can be precisely added to samples without leaving residual reagent in the packaging and are very stable for long shelf life accessibility. Tablet reagents measure alkalinity, aluminum, ammonia, boron, chloride, chlorine, chlorine dioxide, copper, DEHA, hardness, hydrazine, hydrogen peroxide, iron, manganese, nitrate, nitrite, ozone, pH, phosphate, potassium, silica, sulfate, sulfide and zinc.
- For use with: Orion AQUAfast AQ4000, Orion AQUAfast AQ3070, Orion AQUAfast AQ3700 and discontinued Orion AQ2 series meters and othercolorimeters
- No. of tests: 50 to 100
Specifica
Specifica
| Tipo | Sulfide |
| Formati reagenti test | Tablet |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Orion AquaMate Vis and UV-Vis Spectrophotometers, Orion AQUAfast AQ4000 Colorimeter, Orion AQUAfast |
| Descrizione | AQUAfast sulfide reagent tablets, 100 tests |
| Include | Set of 2: 100 Sulfide No 1 Tablets, 100 Sulfide No 2 |
| Metodo | DPD/Catalyst |
| Da utilizzare con (applicazione) | Colorimetric water and wastewater testing equipment |
| Accessori raccomandati | AQUAfast 24mm round vials (Cat. No. AC2V24) |
| Range | 0.04 to 0.5 mg/L S |
| Quantità | 100 Tests |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione:.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P405-Conservare sotto chiave.
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium bisulphate, boric acid, adipic acid, potassium chromate, potassium dichromate
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.