Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ II Chemistries Test Kits
Codice prodotto. 15109192
Click to view available options
Tipo:
Alkalinity
Aluminum
Ammonia
Bromine Reagent Tablet
Chloride
Chlorine
Chlorine Dioxide
Chlorine, Sodium Chlorate
Copper
Cyanuric Acid
Hydrazine
Iron
Manganese
Metallphthalein Method
Nitrate
Nitrite
Ozone
Phosphate
Silica
Sulfate
Sulfide
Zinc
pH
Range:
0.01 to 0.25 mg/L
0.01 to 0.3 mg/L Al
0.01 to 0.5 mg/L N
0.01 to 6 mg/L Cl2
0.02 to 1 mg/L Fe
0.02 to 1 mg/L N
0.02 to 1 mg/L Zn
0.02 to 11 mg/L ClO2
0.04 to 0.5 mg/L S
0.05 to 0.5 mg/L N2H4
0.05 to 0.5 mg/L O3
0.05 to 4 mg/L PO4
0.05 to 4 mg/L SiO2
0.05 to 5 mg/L Cu
0.1 to 13.5 mg/L
0.2 to 4 mg/L Mn
0.5 to 25 mg/L Cl-
1 to 40 mg/L
1 to 80 mg/L PO4
2 to 50 mg/L
5 to 100 mg/L SO4
5 to 200 mg/L
5 to 200 mg/L CaCO3
5 to 90 mg/L
6.5 to 8.4 pH
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 30
pezzi 50
Quantità:
100 DPD No 1 Tablets
100 DPD No 4 Tablets
100 Tablets
100 Tests
30 Tests
50 Tests
50 Tests Each (free and total)
Codice prodotto. 15109192
Marca: Thermo Scientific™ AC2035
Choose the reagent tablets you need for our colorimeters and spectrophotometers with these chemistries test kits.
Choose the reagent tablets you need for Orion™ AQUAfast colorimeters and Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis and UV-Vis spectrophotometers with Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast II Chemistries Test Kits. These convenient, rapidly dissolving tablets can be precisely added to samples without leaving residual reagent in the packaging and are very stable for long shelf life accessibility. Tablet reagents measure alkalinity, aluminum, ammonia, boron, chloride, chlorine, chlorine dioxide, copper, DEHA, hardness, hydrazine, hydrogen peroxide, iron, manganese, nitrate, nitrite, ozone, pH, phosphate, potassium, silica, sulfate, sulfide and zinc.
For use with Orion AQUAfast™ AQ4000, Orion AQUAfast™ AQ3070, Orion AQUAfast™ AQ3700 and discontinued Orion AQ2 series meters and othercolorimeters.
  • Number of tests: 50 to 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Bromine Reagent Tablet
Da utilizzare con (apparecchiatura) Orion AquaMate Vis and UV-Vis Spectrophotometers, Orion AQUAfast AQ3700 Colorimeter
Include Bromine
Range 0.1 to 13.5 mg/L
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • AQUAFAST II REAGENT -BROMINE
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: acetone
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.