Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ Reaction/Digestion Tubes and Liquid Reagents
Perform colorimetric testing including fluoride, COD, total nitrogen and total phosphate using the Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Liquid Reagents, Digestion and Reaction Tubes.
Marca: Thermo Scientific™ ACD095AH
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.27800kg Transport : UN number : 1824 Chem class : 8 Pack group : II
Descrizione
Use Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Digestion Tubes, Reaction Tubes and Liquid Reagents with Orion™ AQUAfast colorimeters and Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis and UV-Vis spectrophotometers. Digestion and reaction tubes contain the precise amount of reagent, are made of special optical glass and fit the Orion™ AQUAfast COD165 thermoreactor. Digestion tubes measure COD, total nitrogen and total phosphate. Reaction tubes measure ammonia, nitrate and phosphate. Liquid reagents mix quickly and easily in solution and measure fluoride (SPADN), hydrazine and pH.
Specifica
AQUAfast phosphate (acid hydrolysable) digestion tubes, 50 pack | |
Orion AquaMate Vis and UV-Vis Spectrophotometers, Orion AQUAfast AQ3700 Colorimeter | |
50 Tubes | |
AQUAfast COD165 Thermoreactor (Cat. No. COD165) | |
Phosphate |
Digestion Tube | |
Set of 3: 50 Phosphate Acid Reagent Digestion Tubes, 1N Sodium Hydroxide Solution, 50 Phosphate Reagent Powder Packs | |
0.02 to 1.6mg/L P | |
Acid Digestion, Ascorbic Acid |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H331-Tossico se inalato.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium hydroxide
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.