Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ Reaction/Digestion Tubes and Liquid Reagents
Codice prodotto. 15179192
Click to view available options
Tipo:
Ammonia
COD
COD High Range
COD Low Range
COD Mid Range
Fluoride
Manganese
Nitrate
Nitrogen, Total
Phosphate
pH
Range:
0 to 150 mg/L O2
0 to 1500 mg/L O2
0 to 15000 mg/L O2
0.01 to 0.7 mg/L Mn
0.02 to 1.1 mg/L P
0.02 to 1.6 mg/L P
0.02 to 2.5 mg/L N
0.05 to 2 mg/L F
0.06 to 5 mg/L PO4
0.5 to 25 mg/L N
1 to 30 mg/L N
1 to 50 mg/L N
5 to 150 mg/L N
6.5 to 8.4 pH
Dimensione della confezione:
25 tests
Pezzo
pezzi 100
pezzi 2
pezzi 25
pezzi 50
Codice prodotto. 15179192
Marca: Thermo Scientific™ ACR007
Perform colorimetric testing including fluoride, COD, total nitrogen and total phosphate using the Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Liquid Reagents, Digestion and Reaction Tubes.
Use Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Digestion Tubes, Reaction Tubes and Liquid Reagents with Orion™ AQUAfast colorimeters and Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis and UV-Vis spectrophotometers. Digestion and reaction tubes contain the precise amount of reagent, are made of special optical glass and fit the Orion™ AQUAfast COD165 thermoreactor. Digestion tubes measure COD, total nitrogen and total phosphate. Reaction tubes measure ammonia, nitrate and phosphate. Liquid reagents mix quickly and easily in solution and measure fluoride (SPADN), hydrazine and pH.
Changes in nutrient levels can alter the delicate balance in ecosystems and contaminate drinking water. Tube tests make it easy to determine concentrations of species in samples.
Digestion tube tests and reaction tube tests are preprogrammed in the Orion AQ3700 meter. Some of the listed tests have only liquid components, like our AC2009 SPADNS test for fluoride, and some have liquid and powder or liquid and tablet reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione AQUAfast nitrate reaction tubes
Formato Reaction Tube
Da utilizzare con (apparecchiatura) Orion AquaMate Vis and UV-Vis Spectrophotometers, Orion AQUAfast AQ3700 Colorimeter
Include Set of 2: 50 NitraX Reagent Tubes, 50 Nitrate Chromotropic Powder Packs
Quantità 50 Tubes
Range 1 to 30 mg/L N
Metodo test Chromotropic Acid
Tipo Nitrate
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sulphuric acid