Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AutoTration™ 500 Autosampler Accessories
Codice prodotto. 11762228
Click to view available options
Dimensioni contenitore:
150 mL beakers
50 mL beakers
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 11762228
Marca: Thermo Scientific™ ASB050
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Maintain automated sample analysis with accessories for our legacy autosampler.
Maintain automated sample analysis with accessories for the legacy Thermo Scientific™ Orion™ AutoTration 500 Autosampler. With a choice of 48- and 28-position racks, this products offers flexibility with interchangeable racks to accommodate sample size and volume.
  • Interchangeable racks to accommodate sample size and volume
  • Choice of 48- and 28-position racks
  • Beaker sizes of 45-, 50- and 150-mL
  • Replacement electrode holders for each model
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensioni contenitore 50 mL beakers
Descrizione Autosampler 50 mL plastic beakers, 50 pack
Tipo Titrator Accessories
Include 50 beakers (50 mL)
Da utilizzare con (apparecchiatura) AT5050 AutoTration-500 Autosampler with 48-position rack