Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Cupric Ion Selective Electrodes
Codice prodotto. 10131211
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
BNC impermeabile
Screw Cap
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10131211
Marca: Thermo Scientific™ 9429SC
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Measure cupric ions in aqueous solutions quickly, simply, accurately and economically.
Measure cupric ions in aqueous solutions quickly, simply, accurately and economically with the Thermo Scientific™ Orion™ Cupric Electrodes.
No separate reference electrode is needed with this electrode, making it convenient to use with small sample volumes.
  • Calibration Standards Catalog number: 0.1 M Cu(NO3)2/942906
  • Required ISA Catalog number: 940011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di connettore Screw Cap
Descrizione With screw cap connector
Giunzione Sure-Flow Junction
Da utilizzare con (apparecchiatura) Misuratori ISE
Tipo Elettrodo ionoselettivo combinato