Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Ionplus™ Sure-Flow™ Cyanide Combination Ion Selective Electrode
Codice prodotto. p-4529823
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
BNC impermeabile
Screw Cap
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10039150
Marca: Thermo Scientific™ 9406BN
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Measure cyanide ions in aqueous solutions quickly, simply, accurately and economically.
Measure cyanide ions in aqueous solutions quickly, simply and economically with Thermo Scientific™ Orion™ Cyanide Electrodes.
No separate reference electrode is needed with this electrode, making it convenient to use with small sample volumes.
  • Calibration Standards Catalog number: Consult instruction manual
  • Required ISA Catalog number: 951011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di connettore BNC
Descrizione With BNC connector
Giunzione Sure-Flow Junction
Da utilizzare con (apparecchiatura) Misuratori ISE
Tipo Ion Selective Electrode